Learn More
Cole-Parmer™ Rouleau pour tubes analogique Stuart™
Assure un mouvement doux mais hautement efficace de rotation et de basculement. Les unités à rouleaux pour tubes analogiques Stuart™ peuvent être utilisées dans des incubateurs jusqu’à 60°C et jusqu’à 80 % d’humidité, ou dans des chambres froides jusqu’à 4°C.
Marque: Cole-Parmer™ 04653-04
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.21000kg
Description
Assure un mouvement doux mais hautement efficace de rotation et de basculement. Le modèle à six rouleaux offre un format compact à faible encombrement tandis que l’unité à neuf rouleaux possède une capacité plus importante.- La commande se fait par un simple interrupteur marche/arrêt et l’unité fonctionne en continu à la vitesse fixe de 33 tr/min.
- Recommandé pour mélanger les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum.
- Les unités peuvent être utilisées dans des incubateurs jusqu’à 60°C et 80 % d’humidité, ou dans des chambres froides jusqu’à 4°C. Les deux agitateurs à rouleaux ont une structure robuste et sont conçus pour un nettoyage facile grâce à leurs rouleaux en plastique et à leur bac d’égouttage permettant de récupérer les déversements accidentels.
- Ils peuvent accueillir des tubes, flacons Bijoux, flacons universels et bouteilles de pratiquement toutes les tailles jusqu’à 100 mm de diamètre.
Especificaciones
33 tr/min | |
230 V | |
50 Hz | |
110 mm | |
595 mm | |
SRT9 | |
Jusqu’à 80 % | |
1 de chaque |
230 V, 50 Hz, 50 W | |
50 W | |
375 mm | |
340 mm | |
Analogique | |
Mélange des échantillons de sang, des substances visqueuses et des suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum | |
9 rouleaux |