Learn More
Cole-Parmer™ Disque rotatif Stuart™
Utilisés dans des incubateurs jusqu’à 40°C et dans des chambres froides jusqu’à 4°C. Les disques rotatifs Stuart™ assurent un mélange doux mais efficace. Idéals pour garder les échantillons biologiques en suspension, aérer les cultures et pour les applications d’agitation générales.
Marque: Cole-Parmer™ 07650-11
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 3.96000kg
Description
Les agitateurs rotateurs SB assurent un mélange doux mais efficace, idéal pour garder les échantillons biologiques en suspension, aérer les cultures et pour les applications d’agitation générales.- Les agitateurs rotateurs peuvent être utilisés dans des incubateurs jusqu’à 40&C et dans des chambres froides jusqu’à 4&C.
- L’angle de rotation est entièrement réglable, avec une échelle pour mesurer et reproduire l’angle d’agitation : horizontal pour une agitation minimale à vertical pour une agitation complète autour d’un axe.
- Un plateau intégré permet de récupérer les déversements provenant des tubes rotatifs
- Une grande variété de porte-tubes sont disponibles séparément
Informations sur la commande
Unité de base uniquement ; les porte-tubes sont disponibles séparément : 11416558, 11406558, 12027144
Spécification
20 tr/min | |
50 Hz | |
240 mm | |
À utiliser avec les porte-tubes 11416558, 11406558, 12027144 |
230 V, 50 Hz | |
270 mm | |
200 mm |