Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur basculant Stuart™
Crée un mouvement de vague dans les récipients de type flacons de cultures et boîtes de Pétri. Les agitateurs basculants sont fournis avec un tapis antidérapant qui maintient fermement les récipients à fond plat en place pendant le mélange.
1035.00€ - 1725.00€
Spécification
Angle d’oscillation | 7° |
---|---|
Vitesse de rotation | 5 à 70 tr/min |
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
Tension | 230 V |
Plage de températures (métrique) | 4°C à 40°C |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité de charge (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité de charge (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10470655
|
Cole-Parmer™
51900-32 |
SSL4 | 10 kg | 420 x 360 x 160 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10637815
|
Cole-Parmer™
51900-30 |
SSM4 | 3 kg | 300 x 240 x 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
L’action d’agitation basculante crée un mouvement de vague dans les récipients de type flacons de cultures et boîtes de Pétri. La sélection numérique de la vitesse et du temps offre des conditions précises et reproductibles. Les deux paramètres sont contrôlés via un bouton encodeur facile d’utilisation qui apparaît sur l’affichage LED lumineux. Les agitateurs basculants sont fournis avec un tapis antidérapant qui maintient fermement les récipients à fond plat en place pendant le mélange. En option, un système à niveaux peut être installé en quelques secondes et sans outils pour tripler l’espace disponible pour les échantillons. Chaque niveau est fermement maintenu en place par des aimants.- Peu encombrants
- Contrôle numérique de la vitesse et minuterie intégrée
- Système à niveaux disponible en option pour augmenter la capacité
- Réalise un mouvement giratoire 3D, idéal pour les agitations peu moussantes, les extractions d’ADN et les procédures de coloration et de décoloration
- L’angle d’inclinaison peut être déplacé manuellement dans n’importe quelle position pour optimiser le mélange des récipients
- La sélection numérique de la vitesse et du temps offre des conditions précises et reproductibles
- Bouton de commande de l’encodeur et affichage LED lumineux faciles à utiliser
- Fournis avec un tapis antidérapant qui maintient fermement les récipients à fond plat en place pendant le mélange
- En option, un système à niveaux peut être installé en quelques secondes et sans outils pour tripler l’espace disponible pour les échantillons, solidement maintenu en place par des aimants.
Spécification
7° | |
230 V, 50/60 Hz | |
4°C à 40°C | |
50/60 Hz |
5 à 70 tr/min | |
230 V | |
50 W | |
Jusqu’à 80 % |