Learn More
Cole-Parmer™ Têtes d’agitateur à pales Stuart™
54.86€ - 58.44€
Code produit | Marque | Type | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11486528
|
Cole-Parmer™
99968-20 |
Tête d’agitateur à ancre | 60 mm |
58.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11466528
|
Cole-Parmer™
99968-18 |
Grande tête d’hélice à 2 lames | 80 mm |
58.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11456528
|
Cole-Parmer™
99968-17 |
Grande tête de pale | 94 mm |
54.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11446528
|
Cole-Parmer™
99968-16 |
Petite tête de pale | 60 mm |
58.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11476528
|
Cole-Parmer™
99968-19 |
Petite tête d’hélice à 4 lames | 50 mm |
58.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||