missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ STX5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15759520 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15759520 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15759520 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA551565

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QIAQLQDFVR AKGSQSGRHL QTHSNTIVVS LQSKLASMSN DFKSVLEVRT ENLKQQRSRR EQFSRAPVSA LPLAPNHLGG GAVVLGAESH ASKDVAIDMM DSRTSQQLQL IDEQDSYIQS RADTMQNIES TIVELGSIFQ QLAHMV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.

Mediates endoplasmic reticulum to Golgi transport. Together with p115/USO1 and GM130/GOLGA2, involved in vesicle tethering and fusion at the cis-Golgi membrane to maintain the stacked and inter-connected structure of the Golgi apparatus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène STX5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression STX5
Numéro d’ordre du gène Q13190
Alias de gène 0610031F24Rik; D19Ertd627e; SED5; Stx5; Stx5a; syntaxin 5; syntaxin 5A; syntaxin-5
Symboles de gène(s) STX5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human STX5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95929).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6811
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.