Learn More
Acide subérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10785621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10785621
Marque: Thermo Scientific Acros 132811000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-48-6
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00004428
Clé InChI TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
CID PubChem 10457
ChEBI CHEBI:9300
Nom IUPAC Acide octanedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suberic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 141°C to 144°C
Couleur Blanc à crème
Point d’ébullition 230°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 203°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2C(CH2)6CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, IV, 2028
Merck Index 15, 8992
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: 1g/172mL ether,soluble in alcohol,practically insoluble in chloroform,soluble in polar solvents
Viscosité 6.2 mPa.s (150°C)
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Suberic acid