Learn More
Succinate, solution tampon de 0,2M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15414529
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15414529
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62078.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL