Learn More
Acide succinique à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinic acid |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 185,0°C à 190,0°C |
| Point d’ébullition | 235,0°C |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | 206°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule linéaire | HO2CCH2CH2CO2H |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Succinic acid