Learn More
Acide succinique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide succinique agit comme agent de lessivage dans l’extraction du lithium, du cobalt à partir de batteries Li-ion utilisées et du magnésium à partir du minerai de magnésite. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de nouveaux polyesters élastiques, d’acide fumarique, d’anhydride succinique et de résines alkydes. Il joue un rôle important en tant que régulateur de l’acidité dans l’industrie alimentaire et des boissons, en tant qu’excipient dans les produits pharmaceutiques et agit en tant qu’agent de cocristallisation dans la synthèse organique. Son ester diéthylique viz dérivé est utilisé comme substrat dans la condensation de Stobbe.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide succinique agit comme agent de lessivage dans l’extraction du lithium, du cobalt à partir de batteries Li-ion utilisées et du magnésium à partir du minerai de magnésite. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de nouveaux polyesters élastiques, d’acide fumarique, d’anhydride succinique et de résines alkydes. Il joue un rôle important en tant que régulateur de l’acidité dans l’industrie alimentaire et des boissons, en tant qu’excipient dans les produits pharmaceutiques et agit en tant qu’agent de cocristallisation dans la synthèse organique. Son ester diéthylique viz dérivé est utilisé comme substrat dans la condensation de Stobbe.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone et le méthanol. Insoluble dans le toluène, le benzène, le disulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinic acid |
| Point de fusion | 186°C à 188°C |
| Point d’ébullition | 235°C |
| Beilstein | 1754069 |
| Merck Index | 14,8869 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol. Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether. |
| Poids de la formule | 118.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Densité | 1,56 |
| Quantité | 10 000g |
| Afficher plus |