Learn More
Acide succinique, ACS, 99,0 %min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317588 500 g 500g
11307588 2kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033272.36
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
L’acide succinique agit comme agent de lessivage dans l’extraction du lithium, du cobalt à partir de batteries Li-ion utilisées et du magnésium à partir du minerai de magnésite. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de nouveaux polyesters élastiques, d’acide fumarique, d’anhydride succinique et de résines alkydes. Il joue un rôle important en tant que régulateur de l’acidité dans l’industrie alimentaire et des boissons, en tant qu’excipient dans les produits pharmaceutiques et agit en tant qu’agent de co-cristallisation dans la synthèse organique. Son ester diéthylique viz dérivé est utilisé comme substrat dans la condensation de Stobbe.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nom IUPAC Acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
Point de fusion 186°C à 188°C
Point d’ébullition 235°C
Densité 1,56 g/ml
Quantité 500 g
Point d’éclair 206°C (402°F)
Forme physique Cristalline
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Informations sur la solubilité Soluble in water (increasing with temperature); Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol; Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté ≤99.0%
Qualité ACS