Learn More
Acide succinique, ACS, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11404682 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11404682 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11404682 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219144980
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
CAS 110-15-6
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire C4H6O4
Numéro MDL MFCD00002789
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nom IUPAC Acide butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Poids de la formule 118.09