Learn More
Acide succinique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12377093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12377093 250g Flacon en plastique 250g
10388590 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12377093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219552500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nom IUPAC Acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 185,0°C à 190,0°C
Point d’ébullition 235,0°C
Couleur Blanc
Quantité 250g
Point d’éclair 206°C
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire HO2CCH2CH2CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanedioic acid