Learn More
Acide succinique, réactif ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15577824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15577824 2,5kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15577824 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 034605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic Acid
CAS 110-15-6
Point de fusion 185,0°C à 191,0°C
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Formule moléculaire C4H6O4
Numéro MDL MFCD00002789
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nom IUPAC Acide butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Poids de la formule 118.09
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Quantité 2,5kg
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Poudre
Gravité spécifique 1 L = 1,57 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic acid