Learn More
Hexahydrate disodique d'acide succinique, MP Biomedicals™
Code produit 11486332 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11486332 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486332 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210292991
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Utiliser comme un TCA (Cycle de Krebs) supplément dans les applications de culture cellulaire. Hexahydrate disodique d'acide succinique, MP Biomedicals (également appelé succinate de sodium dibasique hexahydraté) peut être utilisé pour étudier la cristallographie aux rayons X, l'analyse structurale des protéines, la protéomique et l'optimisation.
  • Étudier la cristallographie aux rayons X, l'analyse structurale des protéines, la protéomique et l'optimisation des réactifs
  • Déterminer les preuves calorimétriques et diffractométriques de la cristallisation séquentielle des composants du tampon et de la variation de pH qui en résulte dans les solutions congelées.
  • Fournir des informations sur le mécanisme de l'aspartate de Pseudomonas dacunhaeβ -décarboxylase à partir de la cinétique à flux arrêté à balayage rapide
Spécification
CAS 6106-21-4
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre cristalline
Formule moléculaire C4H16Na2O10
Synonyme disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100 mg/mL, solution claire et incolore).
Clé InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Nom IUPAC Disodium ; butanedioate ; hexahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 270.142
CID PubChem 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Poids de la formule 270.1
Pourcentage de pureté ≥98 %