Learn More
Acide succinique, acide libre, ≥99 %, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinic acid |
| Point de fusion | 186°C à 188°C |
| Point d’ébullition | 235°C |
| Densité | 1,56 |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | >110°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Gravité spécifique | 1,56 |
| Formule linéaire | HOOCCH2CH2COOH |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?