Learn More
Acide succinique (cristaux blancs), Fisher BioReagents
Code produit 10766254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766254 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10766254 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP336500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’acide succinique est utilisé dans la préparation de milieux de culture cellulaire et tissulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic Acid
pH 2.7
CAS 110-15-6
Point de fusion 185°C
Point d’ébullition 235°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Formule moléculaire C4H6O4
Formule linéaire HOOCCH2CH2COOH
Numéro MDL MFCD00002789
Merck Index 15, 8999
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nom IUPAC Acide butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 1.56g/cm³
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre / Solide
Tension de vapeur 0.0022mmHg at 19°C