Learn More
Anhydride succinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’anhydride succinique est utilisé comme agent de dimensionnement et comme curatif pour la résine époxy. Il sert d’additif dans la production de papier. Il est utilisé dans la préparation d’alginate oxydé et d’hydrogels N-succinyl-chitosan réticulés par covalence. Il sert d’intermédiaire pour les surfaces d’oxyde fonctionnalisées sur une puce et pour les résines de polyester. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les revêtements.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’anhydride succinique est utilisé comme agent de dimensionnement et comme curatif pour la résine époxy. Il sert d’additif dans la production de papier. Il est utilisé dans la préparation d’alginate oxydé et d’hydrogels N-succinyl-chitosan réticulés par covalence. Il sert d’intermédiaire pour les surfaces d’oxyde fonctionnalisées sur une puce et pour les résines de polyester. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les revêtements.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le tétrachlorure de carbone et l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcools et les amines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinic Anhydride |
| Point de fusion | 118°C to 121°C |
| Point d’ébullition | 261°C |
| Densité | 1.572 |
| Quantité | 250 g |
| Point d’éclair | 157°C (314°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Beilstein | 108441 |
| Merck Index | 148870 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Succinic anhydride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Succinic anhydride