Learn More
Anhydride succinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474943 5000 g 5000g
11464943 250 g 250g
11443960 500 g 500g
11454943 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11474943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12245.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
L’anhydride succinique est utilisé comme agent de dimensionnement et comme curatif pour la résine époxy. Il sert d’additif dans la production de papier. Il est utilisé dans la préparation d’alginate oxydé et d’hydrogels N-succinyl-chitosan réticulés par covalence. Il sert d’intermédiaire pour les surfaces d’oxyde fonctionnalisées sur une puce et pour les résines de polyester. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les revêtements.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride succinique est utilisé comme agent de dimensionnement et comme curatif pour la résine époxy. Il sert d’additif dans la production de papier. Il est utilisé dans la préparation d’alginate oxydé et d’hydrogels N-succinyl-chitosan réticulés par covalence. Il sert d’intermédiaire pour les surfaces d’oxyde fonctionnalisées sur une puce et pour les résines de polyester. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les revêtements.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le tétrachlorure de carbone et l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-30-5
Formule moléculaire C4H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 100.07
Numéro MDL MFCD00005525
Clé InChI RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
CID PubChem 7922
ChEBI CHEBI:36595
Nom IUPAC oxolane-2,5-dione
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic anhydride
Point de fusion 118°C to 121°C
Point d’ébullition 261°C
Densité 1.572
Quantité 5000 g
Point d’éclair 157°C (314°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Sensibilité Moisture sensitive
Beilstein 108441
Merck Index 148870
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Poids de la formule 100.07
Pourcentage de pureté 99%