Learn More
Solution étalon saccharose Brix, 50 %
BIOPHARMA
Code produit. 12673166 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Concentration:
50%
60% Sucrose
Conditionnement:
15mL
Code produit. 12673166
Marque: Reagecon BS60
Stabilisé pour une durée de conservation prolongée de 12 semaines. L’étalon Brix Reagecon™, 60 %, conforme ICUMSA est un étalon d’indice de réfraction de saccharose prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique pour une utilisation avec tous les types de réfractomètres. Résultats d’essai certifiés ISO17025 et fabriqué conformément au Guide ISO 34.
Cette solution étalon de sucrose contient des ingrédients bruts de haute pureté, peut être utilisée avec n’importe quelle marque de réfractomètre, est stabilisée pour avoir une durée de conservation prolongée de 12 semaines et est fabriquée conformément aux directives de l’ICUMSA.
  • Préparation par gravimétrie sur une base poids/masse : le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont tous deux pesés sur une balance calibrée avec des poids traçables OIML
  • Le certificat d’étalonnage des balances est émis en conformité avec les exigences de la norme ISO 17025 pour l’étalonnage des balances non automatiques (réf. INAB : 265C)
  • L’indice de Brix est vérifié à l’aide d’un réfractomètre à haute performance étalonné et contrôlé par température, en utilisant des étalons Brix de haute pureté, accrédités par le Guide ISO 34
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1, 7732-18-5
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme Sucrose solution
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Description Meets ICUMSA guidelines, Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34
Conditionnement Bouteille compte-gouttes
Forme physique Liquide
Concentration 60% Sucrose
À utiliser avec (équipement) Toutes les marques de réfractomètres
Solubilité Soluble dans l’eau
Solvent or Matrix Water
Quantité 15 mL
Poids de la formule 342.3g/mol