Learn More
Sulfacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30324434
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 30324434
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREC16988850100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfacetamide
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C8 H10 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 214.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 214.0412 g/mol