missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution étalon de sulfate, 1 000 μg/ml, ECON ionique, Chem-Lab

Code produit. 11979122
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11979122

Marque: Chem-Lab CL01.1976.0500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisé comme étalon de référence et d’étalonnage dans les applications de laboratoire. Solution étalon de sulfate, 1 000 μg/ml, ECON ionique, Chem-Lab est préparé à partir de 1,479 g de Na2SO4 par litre d’eau pour contenir une concentration précise d’ions SO42− à utiliser avec des électrodes sélectives d’ions.

Cette solution étalon de sulfate contient une concentration précise de 1 000 μg/ml de SO42− (±7 μg à 20°C). Elle est utilisée pour vérifier la précision des déterminations des sulfates et pour étalonner l’équipement utilisé dans ces déterminations.

Spécification

CAS 7757-82-6, 7732-18-5
Densité 1.00g/mL
Formule moléculaire Na2O4S
Concentration 1000  μg/mL
Numéro MDL MFCD00003504
Synonyme Sodium Sulfate Solution, Sulfate of Soda
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
CID PubChem 24436
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:32149
Poids de la formule 142.04g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,479g Na2SO4 / 1 L H2O
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis