Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide), format No-Weigh™
Préparez des agents de réticulation de Sulfo-NHS-ester réactifs aux amines ou améliorez la conjugaison carbodiimide (EDC) pour les peptides ou les protéines à l’aide de N-hydroxysulfosuccinimide, CAS 106627-54-7.
Marque: Thermo Scientific™ 24520
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 1165 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Le sulfo-NHS Thermo Scientific™ Pierce est le N-hydroxysulfosuccinimide pur, le composé essentiel nécessaire à la préparation des agents de réticulation NHS-ester hydrosolubles et réactifs aux amines ou pour améliorer l’efficacité de la conjugaison lors de l’utilisation de l’EDC carbodiimide.
Points clés :
- Forme un amino ester acylique avec des groupes carboxyles lorsqu’il est utilisé avec l’EDC
- La molécule activée par le sulfo-NHS réagit efficacement avec les amines primaires, ce qui entraîne une liaison amide stable
- Permet des réactions EDC en deux étapes entre les molécules contenant des carboxyles et des amines
- La molécule activée par le sulfo-NHS peut être stabilisée par séchage, ce qui permet la fabrication de sondes et de surfaces réactives aux amines
- Groupes réactifs : Sulfo-NHS
- Réactif vers : groupes amino (lors de l’activation des carboxylates)
Spécification
Carboxyle-à-Amine | |
N-hydroxysulfosuccinimide ; solide | |
217.13 | |
15 ml de solution de réaction type 1X (5 mM) (totale), ou 8 utilisations séparées | |
À stocker comme indiqué sur la fiche d’informations du produit. | |
Water |
Pierce Sulfo-NHS, format No-Weigh | |
Oui | |
No | |
0 Å | |
8 x 2°mg |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.