Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide), format No-Weigh™
Préparez des agents de réticulation de Sulfo-NHS-ester réactifs aux amines ou améliorez la conjugaison carbodiimide (EDC) pour les peptides ou les protéines à l’aide de N-hydroxysulfosuccinimide, CAS 106627-54-7.
Marque: Thermo Scientific™ 24525
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 106627-54-7 Poids : 0.45360kg
Description
Le sulfo-NHS Thermo Scientific™ Pierce est le N-hydroxysulfosuccinimide pur, le composé essentiel nécessaire à la préparation des agents de réticulation NHS-ester hydrosolubles et réactifs aux amines ou pour améliorer l’efficacité de la conjugaison lors de l’utilisation de l’EDC carbodiimide.
Points clés :
- Forme un amino ester acylique avec des groupes carboxyles lorsqu’il est utilisé avec l’EDC
- La molécule activée par le sulfo-NHS réagit efficacement avec les amines primaires, ce qui entraîne une liaison amide stable
- Permet des réactions EDC en deux étapes entre les molécules contenant des carboxyles et des amines
- La molécule activée par le sulfo-NHS peut être stabilisée par séchage, ce qui permet la fabrication de sondes et de surfaces réactives aux amines
- Groupes réactifs : Sulfo-NHS
- Réactif vers : groupes amino (lors de l’activation des carboxylates)
Spécification
Amine-Carboxyle | |
Sulfo-NHS | |
Non | |
Non | |
Pierce™ | |
Hétérobifonctionnels | |
Court (< 10 Å) | |
5 g | |
Standard, usage unique, qualité supérieure | |
Réticulateur |
Non | |
217,13 | |
Dès réception, stocker à 4°C. | |
Température ambiante | |
Marquage chimique | |
Carbodiimide | |
Poudre | |
Eau | |
Oui |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.