Learn More
Witeg™ Flacons de sulfonation
Un excellent récipient pour une utilisation dans des applications pharmaceutiques.
Marque: Witeg™ 0 850 031
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Disponible en capacité de 100 ou 200 ml
- Avec 4 cols latéraux
- Prise à col central ST 29/32
- Prise à cols latéraux ST 19/26
Spécification
100 ml | |
Pharmaceutique | |
Flacon de sulfonation |
Verre | |
4 cols latéraux, 1 central | |
CN ST 29/32, SN ST 19/26 |