Learn More
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Code produit. 15652690 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15652690
Marque: Honeywell-Fluka 247626100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7782-99-2
Formule moléculaire H2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 82.073
Numéro MDL MFCD00011335
Clé InChI LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
CID PubChem 1100
ChEBI CHEBI:48854
Nom IUPAC sulfurous acid
SMILES OS(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Dioxide Solution
Quantité 100 g
Formule linéaire H2SO3
Numéro UN 1833
Poids de la formule 82.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥6%
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage ≤0.005%
Densité 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)