Learn More
Étalon de soufre dans carburant diesel nº2, 500 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15658335 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15658335
Marque: SPEX Certiprep SDFS500Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S500 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Note relative au nom For Diesel Fuel Analysis
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7704-34-9, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 99.95, 0.05
Noms d’analytes ou de composants Sulphur
Formule moléculaire S
Numéro MDL MFCD00085316
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES [S]
Élément Sulphur
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 500 μg/g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Fuels, diesel, No 2
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire