Learn More
Étalon de soufre pour ICP, 1000 μg/ml dans l'eau, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11963723 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
30mL
500mL
Code produit. 11963723
Marque: SPEX Certiprep PLS92Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2, 7732-18-5
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
% min. CAS 1.0, 99.0
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 1.0, 99.0
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Nom IUPAC sulfate de diazanium
Solvent or Matrix Water
Quantité 125 ml
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1000μg/ml=10 000=PLS9-2Y, -2XPLS9-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire