Learn More
Sulfur Standard: S @ 7500 μg/g (0.750 wt%) in #2 Diesel Fuel, VHG™
Code produit. 17942186
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 17942186
Marque: VHG Labs VHGSDSL7500100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur Standard: S @ 7500 μg/g (0.750 wt%) in #2 Diesel Fuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC sulfur
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 100 mL
Poids de la formule 31.972 g/mol