Learn More
Acide sulfurique, 0,01 M, Reagecon™
Code produit. 11593022 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5 L
Conditionnement:
5L
Code produit. 11593022
Marque: Reagecon SU20015
Spécification
Concentration 0,01 M
Conditionnement 5 L
Normalité 0,2 N
Quantité 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.01M (0.02N)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid