Learn More
Acide sulfurique, 0,02 N de solution normalisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323797
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
4L
Code produit. 11323797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035649.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé pour l’analyse volumétrique dans les laboratoires.
Sulfuric acid, 0.02N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Forme physique Liquide
Solubilité Miscible with water
Quantité 1 L
Poids de la formule 98.08