Learn More
Acide sulfurique, 25 %, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| Aspect | Incolore |
| pH | < 1 |
| Composition | Solution d’acide sulfurique à 25 % en poids |
| Concentration | 295 g H2SO4/l H2O |
| Densité | 1,18 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide sulfurique 25 poids % en solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid