Learn More
Acide sulfurique, 30%, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Specifications
Specifications
| Aspect | Incolore |
| pH | < 1 |
| Composition | Solution d’acide sulfurique à 30 % en volume |
| Concentration | 552 g H2SO4/l H2O |
| Densité | 1,32 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction