Learn More
Acide sulfurique 93-98 %, Trace Metal™, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, Fisher Chemical
Code produit. 11345830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
2,5L
Code produit. 11345830
Marque: Fisher Chemical undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
CAS 7664-93-9
Point de fusion 10°C
Point d’ébullition 290°C
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 2,5 L
Formule moléculaire H2O4S
Viscosité 21 mPa à 25°C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Poids de la formule 98.07g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.