Learn More
Acide sulfurique min 95 % d = 1,83, SLR, extra pur, pauvre en azote, Fisher Chemical™
Code produit. p-7073585 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10764001
Marque: Fisher Chemical S/9200/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acidum sulfuricum, acide sulfurique, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, acide électrolytique, huile marron vitriol, huile de vitriol, acide sulfurique, acide de trempage, 2,5 L, 290°C, CHEBI:26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme huile de vitriol, acide sulfurique, sulfate de dihydrogène, acide de batterie, acide de trempage, acide électrolytique, huile marron vitriol, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI : 26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10°C
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 500 ml
Viscosité 21 mPa à 25°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.07 g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.