Learn More
Solution d’acide sulfurique 1 M (2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
Description
Solution d’acide sulfurique 1 M (2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
| pH | 1 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Tension de vapeur | 1 mmHg à 20°C |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 98.07g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid, solution 1M, (2N)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid