Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) 0,1275 M (0,255 N) d’acide sulfurique, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
:
5 l
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Certifié conforme à une spécification de ± 0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer le point final par détection de plusieurs propriétés.
- Les titrations acide-base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide-base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide-base.
Spécification
Spécification
| Concentration | 0.1275 M (0.255 N) |
| Conditionnement | Récipient en PEHD |
| Quantité | 5 L |
| Forme physique | Liquide |