Learn More
Acide sulfurique, 0,5 M, Ph. Eur., Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11434819 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 11434819
Marque: Reagecon 3007800
Spécification
Concentration 0,5 M
Conditionnement 1 L
Quantité 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • SULPHURIC ACID 0.5M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid