Learn More
SUMO1 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Tous les produits Proteintech ProduitsDescription
The SUMO1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SUMO1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SUMO1 antibody has been validated for the following applications: FC, IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spécification
Spécification
| Antigène | SUMO1 |
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugué | CoraLite Plus 488 |
| Symboles de gène(s) | DAP 1, GAP modifying protein 1, GMP1, OFC10, PIC1, SENP2, Sentrin, SMT3, SMT3 homolog 3, SMT3C, SMT3H3, SUMO 1, SUMO1, Ubiquitin like protein SMT3C, Ubiquitin like protein UBL1, UBL1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Quantité | 20 μL |
| Primaire ou secondaire | Primary |
| Identification génétique (Entrez) | 7341 |
| Espèces cibles | Human, Mouse, Rat |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.