Learn More
Thermo Scientific™ Socles/Stations d’extraction pour filtres à cartouche Super Clean
Les socles/stations d’extraction pour filtres à cartouche Thermo Scientific™ Super Clean se caractérisent par une procédure d’installation unique.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-814
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les socles/stations d’extraction pour filtres à cartouche Thermo Scientific™ Super Clean se caractérisent par une procédure d’installation unique.
- Peuvent être configurés en fonction des exigences individuelles de l’utilisateur
- Des vannes à pointeau assurent l’absence de contamination de la ligne de gaz porteur pendant le remplacement de la cartouche
Spécification
Triple filtre | |
Pour les gaz : gaz vecteur uniquement | |
Base simple |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.