Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast
Code produit. 16802330
Change view
Click to view available options
Modèle:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Conditionnement:
1 paire
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Modèle unitSize
16802330 SUPBLCLAV3 1 paire
17324870 SUPBLEPSI 5 pièces
17314870 SUPBLAPSIP 5 pièces
15830274 SUPBLCLAVE 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 16802330 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur SUPBLCLAV3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes industrielles
  • Monture souple et transparente pour un confort accru
  • Système d’assemblage intuitif et simple de lunettes-visière
  • Revêtement PLATINUM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (impériale) 3.8 in.
Hauteur (métrique) 9.7 cm
Largeur (impériale) 3.8 in.
Largeur (métrique) 9.7 cm
Revêtement de la lentille Anti-fog, Scratch-resistant
Teinte de la lentille Clear
Type de produit Safety Goggles
Couleur de la monture White
Modèle SUPBLCLAV3
Poids (impériale) 3.6 oz.
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture TPR
Protection UV UVA and UVB