Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
81.58€ - 259.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 17 mm |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Jetable | Oui |
Graduée | Non |
Code produit | Marque | Matériau | Quantité d’emballage | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Quantité d’emballage | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16644092
|
Labcon
3516-800-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI | 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Double position | Naturel |
136.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16624092
|
Labcon
3511-800-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI | 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Aucun | Naturel |
81.58€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16674092
|
Labcon
3526-350-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Aucun | Naturel |
131.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16634092
|
Labcon
3515-800-000-9 |
PS | 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Double position | Transparent |
154.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16614092
|
Labcon
3510-800-000-9 |
PS | 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Néant | Transparent |
113.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16654092
|
Labcon
3525-350-000-9 |
PS | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Aucun | Transparent |
122.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16604102
|
Labcon
3529-355-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI, stérile | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Double position | Naturel |
250.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16684092
|
Labcon
3526-355-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI, stérile | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Aucun | Naturel |
151.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16624102
|
Labcon
3536-335-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI, stérile | 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte. | Double position | Naturel |
136.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694092
|
Labcon
3528-355-000-9 |
Polystyrène stérile | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Double position | Transparent |
259.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16664092
|
Labcon
3525-355-000-9 |
Polystyrène stérile | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Aucun | Transparent |
147.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16614102
|
Labcon
3535-335-000-9 |
Polystyrène stérile | 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte. | Double position | Transparent |
187.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Capacity: 14 mL
- Made in USA
Spécification
17 mm | |
100 mm | |
Non | |
3,93 in | |
SuperClear™ |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Oui | |
Culture | |
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
14 mL |