Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico
Substrat HRP chimiluminescent (ECL) amélioré qui permet une détection des niveaux faibles de picogrammes par analyse par transfert Western. Ces produits seront arrêtés le 30 septembre, 2017. Passez au SuperSignal West Pico PLUS plus long et plus sensible.
Marque: Thermo Scientific™ 34077
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate is an enhanced chemiluminescent (ECL) substrate for horseradish peroxidase (HRP) enzyme that provides low picogram detection of proteins in Western blot applications.
Le substrat SuperSignal West Pico émet de la lumière pour un signal plus long et chimiluminescent à plus de deux fois l’intensité des autres systèmes de détection à péroxydase de raifort à base de luminol d’entrée de gamme tout en maintenant la sensibilité et un fond faible. De plus, la plus grande intensité de signal est obtenue en utilisant moins d’anticorps primaire et secondaire que les substrats ECL classiques. Tout cela pour un coût environ 30 % inférieur aux produits comparables.Points clés :
Substrat ECL – un substrat de chimiluminescence optimisée pour la détection de l’activité de la peroxydase de raifort (HRP) à partir d’anticorps ou autres sondes de transfert Western
Économie – coûte moins cher au millilitre que les autres substrats chimiluminescents aussi sensibles
Sensibilité au picogramme – forte sensibilité pour le développement rapide d’un grand nombre de niveaux de protéines
Rendement lumineux stable – le signal de longue durée permet de réaliser plusieurs expositions au film
Forte intensité – le signal est deux fois plus fort que la sortie des autres systèmes à base de luminol
Excellente stabilité – Stabilité de la solution pendant 24 heures ;stabilité du kit pendant 1 ans à température ambiante
Économies d’anticorps – nécessite beaucoup moins d’anticorps (plus dilués) d’anticorps primaires et secondaires par transfert
Spécification
Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico | |
Kit de 100 ml | |
12 transferts sur mini-gels ; membrane de 1000 cm2 |
Chimiluminescence | |
HRP | |
Luminol/Séquence activatrice, 50 ml, Tampon peroxyde stable, 50 ml |