Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ West Pico
Substrat HRP chimiluminescent (ECL) amélioré qui permet une détection des niveaux faibles de picogrammes par analyse par transfert Western. Ces produits seront arrêtés le 30 septembre, 2017. Passez au SuperSignal West Pico PLUS plus long et plus sensible.
Marque: Thermo Scientific™ 34079
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate is an enhanced chemiluminescent (ECL) substrate for horseradish peroxidase (HRP) enzyme that provides low picogram detection of proteins in Western blot applications.
Substrat chemiluminescent• Substrat pour chemiluminescence
Spécification
Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico | |
Kit 50°ml | |
6 transferts sur mini-gels ; 500 cm2 de membrane |
Chimiluminescence | |
HRP | |
Luminol/Enhancer, 25mL, Stable Peroxide Buffer, 25mL |