Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 200 μl
Très faible rétention de liquide
12.90€ - 64.30€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 1,95 in |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16633952
|
Labcon™
1065-260-000-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Recharge | Non stérile |
36.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16643952
|
Labcon™
1065-960-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Portoir, 96 | Non stérile |
42.70€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16653952
|
Labcon™
1065-965-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Portoir, 96 | Stérile |
64.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17587826
|
Labcon™
1065-265-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Recharge | Stérile |
24.05€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17597826
|
Labcon™
1065-800-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Emballé | Non stérile |
12.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 200 μl les plus appréciées
- Faible rétention SuperSlik™
- Très faible rétention de liquide
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
1,95 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
49,7 mm | |
Biseauté | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
Résine en polypropylène |