Learn More
Gants jetables en nitrile Microflex™ pour risques élevés
Code produit. 15523705
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
50 pièces
Code produit. 15523705
Marque: Microflex 93853060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une résistance aux perforations jusqu’à 3 fois supérieure à celle des gants jetables en latex ou en vinyle. Les gants jetables en nitrile pour risques élevés Microflex™ offrent également contre les produits chimiques et les liquides.
  • La manchette longue offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et du bras dans les environnements dangereux.
  • La formulation avancée en nitrile fournit un taux de petits orifices parmi les plus faibles acceptables (NQA de 0,65)
  • La formulation des gants intègre des propriétés non adhésives pour créer une résistance aux rubans ou aux adhésifs et aider les utilisateurs à améliorer leur efficacité et leur vitesse.
  • Les doigts texturés assurent une bonne préhension solide et une excellente protection des utilisateurs.
  • Fabriqués sans matériaux en latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour vous protéger contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées.
  • Approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2 : 2003, EN374-3 : 2003, MDD 93/42/EEC, Classe 1, EN455-1, EN455-2 et EN455-3, ASTM F1671
Applications Industrial
Couleur Bleu
Jetable Oui
Qualité Médical
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,14mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Étendu perlé
Modèle 93-853
Type d’emballage Distributeur
Quantité 50Pack
Résistance à la traction 14 à 30 MPa
Longueur (métrique) 295 mm
Largeur (métrique) 80 mm