Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™, à filtre
Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées avec filtre Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN.
Marque: Fisherbrand™
45.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d’ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR* et d’endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)
Spécification
20 μl à 200 μl | |
Stérile | |
50 mm | |
Faible rétention | |
Orifice génomique/large | |
Sure OneTM |
Oui | |
Transparent | |
exempt de DNase, de RNase, d’ATP, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine, de pyrogènes | |
Portoir | |
Non |