Learn More
Thermo Scientific™ Module de quantification relative SureQuant™ AKT Pathway (Phospho)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: NC.05
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
10 réactions
Beschreibung
- Complet - contient le mélange AQUA HeavyPeptide validé, le diluant, la matrice, l’étalon d’adéquation du système, y compris les méthodes optimisées d’acquisition et d’analyse
- Validé - peptides rigoureusement testés pour une quantification réussie de chaque peptide cible
- Multiplex - capable de quantifier AKT, PTEN, IRS1, IGF1-R, GSK3a, GSK3b, PRAS40, mTOR, p70S6K et TSC2 phosphorylées en une seule réaction
Spezifikation
Spezifikation
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse Thermo Scientific™ Q Exactive, spectromètre de masse |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Étape du flux de travail | Sélection de cible |
| Gamme de produits | SureQuant™ |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Spectrométrie de masse |
| Type | Module d’analyse quantitative |
| Type de produit final | peptides |
| Matériau de départ | Échantillons de protéines |
| Mehr anzeigen |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Module de quantification relative SureQuant™ AKT Pathway (Phospho) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur