Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 0,3 ml pour les applications hautes performances de niveau 3 sur des échantillons de < 2 ml
Utilisez les micro-flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
81.31€ - 4020.96€
Spécification
Taille (métrique) de l’ouverture | 11 mm |
---|---|
Type de base | Insert fixe intérieur - Conique |
Gamme de produits | SureSTART niveau 3 |
Volume (métrique) total | 0,3 mL |
Type de bouchon | Bouchon à clipser |
Code produit | Marque | Matériau | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17364023
|
Thermo Scientific™
6PRV11-03FIVP |
Verre transparent | 100/paquet |
81.31€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17374023
|
Thermo Scientific™
6PRV11-03FIVPF |
Verre transparent | 5000/paquet |
3669.12€
5000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17384023
|
Thermo Scientific™
6PRV11-03FIVPT |
Verre transparent | 1 000/paquet |
772.46€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17394033
|
Thermo Scientific™
6PRV1103FIVAP |
Verre ambré | 100/paquet |
89.11€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17304043
|
Thermo Scientific™
6PRV1103FIVAPF |
Verre ambré | 5000/paquet |
4020.96€
5000 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17314043
|
Thermo Scientific™
6PRV1103FIVAPT |
Verre ambré | 1 000/paquet |
846.52€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Choisissez les micro-flacons à bouchon clipsé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de < 2 ml. Avec ses dimensions extérieures de 12 x 32 mm, ce micro-flacon en verre transparent ou ambré est doté d’un insert intérieur fixe conique permettant un volume utilisable de 0,25 ml et un volume résiduel de 4 µl. Il s’agit d’un flacon de niveau de performance 3, ce qui signifie qu’il est conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques et la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques. Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.
Caractéristiques
- Utilisez des bouchons à clipser ou sertir et des septa de 11 mm pour sceller ces flacons
- Nos bouchons à clipser assurent un joint très étanche grâce à leur matériau souple en polyéthylène (PE) et à leur double fonction d’encliquetage
- Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
- Identifiés par trois vagues sur le flacon
- Étiquette inscriptible pratique
- Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
- Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
11 mm | |
SureSTART niveau 3 | |
Bouchon à clipser | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
Oui |
Insert fixe intérieur - Conique | |
0,3 mL | |
32 mm | |
Micro-flacon à clipser en verre de 0,3 ml avec insert fixe, niveau 3 | |
0,25 mL |