Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon vissé en verre haute récupération SureSTART™ de 1,7 ml pour les applications à haut débit de niveau 2 sur des échantillons de < 2 ml
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en verre haute récupération SureSTART™ de 1,7 ml pour vos applications à haut débit afin de maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 6ASV9-V1T
1507.86 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.73880kg
Description
Choisissez les micro-flacons à bouchon vissé en verre haute récupération Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,7 ml pour maximiser le volume d’injection pour les échantillons de < 2 ml dans les applications à haut débit. Avec des dimensions de 12 x 32 mm, ces micro-flacons disposent d’un réservoir conique interne qui fournit un volume total utilisable de 1,5 ml et un volume résiduel de 4 µl. Les flacons de niveau de performance 2 garantissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant la GC, la HPLC/UHPLC, et les systèmes MS à simple ou triple quadripôle. Utilisez les flacons de niveau 2 pour les applications AQ/CQ de routine, lorsque les niveaux d’analyte sont atteignables ou proches du niveau de détection de la méthode. Ils ont une très faible teneur en métaux et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de répondre à vos exigences réglementaires. Ces flacons sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Caractéristiques
- Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
- Utilisez des bouchons à vis et des septa de 9 mm Thermo Scientific pour sceller ce flacon
- Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
- Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
Verre transparent | |
9 mm | |
Haute récupération, fond en V | |
1,7 mL | |
32 mm | |
Micro-flacon à vis en verre haute récupération de 1,7 ml, niveau 2 | |
1,3 mL |
1 000/paquet | |
4 µl | |
SureSTART niveau 2 | |
Bouchon à vis | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
Oui |