Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à espace de tête à bouchon serti en verre SureSTART™ de 10 ml, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les flacons à espace de tête à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 10 ml, niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les analyses de gaz volatiles à haut débit.
49.01€ - 2965.46€
Spécification
Taille (métrique) de l’ouverture | 20 mm |
---|---|
Volume (métrique) résiduel | 0,8 mL |
Type de base | Fond rond |
Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
Volume (métrique) total | 10 mL |
Code produit | Marque | Matériau | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17373783
|
Thermo Scientific™
6ACV10-1R |
Verre transparent | 100/paquet |
49.01€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17383783
|
Thermo Scientific™
6ACV10-1RF |
Verre transparent | 5000/paquet |
2211.53€
5000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17393783
|
Thermo Scientific™
6ACV10-1RT |
Verre transparent | 1 000/paquet |
465.59€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17303793
|
Thermo Scientific™
6ACV10-2R |
Verre ambré | 100/paquet |
65.72€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17313793
|
Thermo Scientific™
6ACV10-2RF |
Verre ambré | 5000/paquet |
2965.46€
5000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17323793
|
Thermo Scientific™
6ACV10-2RT |
Verre ambré | 1 000/paquet |
624.31€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les flacons à espace de tête à bouchon serti en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 10 ml dans vos analyses de gaz volatiles à haut débit. Les flacons de niveau de performance 2 garantissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC et MS à simple ou triple quadripôle. Ces flacons à espace de tête sont conçus pour résister aux températures et aux pressions internes plus élevées requises pour les analyses de gaz volatiles. Ils ont une très faible teneur en métaux et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de répondre à vos exigences réglementaires. Ces flacons sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Caractéristiques
- Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
- Utilisez des bouchons à vis et des septa de 20 mm Thermo Scientific pour sceller ce flacon
- Utilisez des pinces à sertir et à dessertir électroniques ou manuelles Thermo Scientific pour sceller et retirer votre bouchon à sertir du flacon
- Les flacons à base circulaire sont compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques et plus facilement manipulés par des bras robotisés qui permettent de soulever le flacon du plateau
- Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
- Identifiés par deux vagues sur le flacon
- Étiquette inscriptible pratique
- Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
20 mm | |
Fond rond | |
10 mL | |
46 mm | |
Flacon à espace de tête à sertir de 10 ml, niveau 2 | |
8 mL |
0,8 mL | |
SureSTART niveau 2 | |
Bouchon à sertir | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
Oui |